2,3,4,5-Tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR01713-1G OR01713-5G
APOSOR01713-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR01713-1G APOSOR01713-5G
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine 97%
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine
Formule: C₉H₁₂N₂
MW: 148,21 g/mol
Point de fusion: 96…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03789577
Numéro CAS: 5946-39-4
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité