1,2,3,4-Tetrahydroquinoxaline
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR01714-1G OR01714-5G OR01714-25G
APOSOR01714-1GEA 29 EUR InStock
APOSOR01714-1G APOSOR01714-5G APOSOR01714-25G
1,2,3,4-Tetrahydroquinoxaline
1,2,3,4-Tetrahydroquinoxaline
Formule: C₈H₁₀N₂
MW: 134,18 g/mol
Point de fusion: 92…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047564
Numéro CAS: 3476-89-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité