3,4-Dihydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine-2,5-dione
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,4-Dihydro-1H-1,4-benzodiazepine-2,5-dione
OR01717-1G OR01717-5G
APOSOR01717-1GEA 134 EUR InStock
APOSOR01717-1G APOSOR01717-5G
3,4-Dihydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine-2,5-dione
3,4-Dihydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine-2,5-dione
Formule: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,18 g/mol
Point de fusion: 327…328 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00111349
Numéro CAS: 5118-94-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité