Methyl-2-(piperidin-4-ylsulphonyl)benzoate hydrochloride 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR0173-1G OR0173-5G
APOSOR0173-1GEA 285 EUR InStock
APOSOR0173-1G APOSOR0173-5G
Methyl-2-(piperidin-4-ylsulphonyl)benzoate hydrochloride 95+%
Methyl-2-(piperidin-4-ylsulphonyl)benzoate hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₈ClNO₄S
MW: 319,81 g/mol
Point de fusion: 225…227 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115825
Numéro CAS: 849035-95-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité