5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR01763-25G
APOSOR01763-25GEA 66.7 EUR InStock
APOSOR01763-25G
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formule: C₅H₆N₄
Point de fusion: 221…223 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00114569
Numéro CAS: 5334-41-8
EINECS: 610-989-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité