Ethyl-4-methylbenzoylformate, grade Technique
Fournisseur: Apollo Scientific
OR017808-1G OR017808-5G
APOSOR017808-1GEA 68.4 EUR InStock
APOSOR017808-1G APOSOR017808-5G
Ethyl-4-methylbenzoylformate, grade Technique
Ethyl-4-methylbenzoylformate
Formule: C₁₁H₁₂O₃
Point d'ébullition: 90…92 °C/0.2mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01311169
Numéro CAS: 5524-56-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité