4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxaldehyde
OR017852-5G OR017852-1G
APOSOR017852-5GEA 177 EUR InStock
APOSOR017852-5G APOSOR017852-1G
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde 95%
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
Formule: C₅H₅BrN₂O
MW: 189,02 g/mol
Point de fusion: 69…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00103235
Numéro CAS: 287917-96-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité