ω-Bromo-4-méthylacétophénone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: α-Bromo-4-méthylacétophénoneBromométhyl-p-méthylphénylcetone2-Bromo-4'-méthylacétophénone2-Bromo-1-(4-méthylphényl)éthane-1-one
APOSOR017854-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR017854-1G APOSOR017854-5G
ω-Bromo-4-méthylacétophénone
ω-Bromo-4-méthylacétophénone
Formule: C₉H₉BrO
MW: 213,07 g/mol
Point d'ébullition: 105 °C/0,1mmHg
Point de fusion: 48…52 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000203
Numéro CAS: 619-41-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité