1,2,3-Benzothiadiazole-5-carbonyl chloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR01800-1G OR01800-250MG OR01800-5G
APOSOR01800-1GEA 172 EUR InStock
APOSOR01800-1G APOSOR01800-250MG APOSOR01800-5G
1,2,3-Benzothiadiazole-5-carbonyl chloride 95%
1,2,3-Benzothiadiazole-5-carbonyl chloride
Formule: C₇H₃ClN₂OS
Point de fusion: 93…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01764004
Numéro CAS: 321309-32-4
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité