(±)-But-3-yne-2-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR01834-25G OR01834-1G OR01834-5G OR01834-10G OR01834-50G
APOSOR01834-25GEA 87.3 EUR InStock
APOSOR01834-25G APOSOR01834-1G APOSOR01834-5G APOSOR01834-10G APOSOR01834-50G
(±)-But-3-yne-2-ol
(±)-But-3-yne-2-ol
Formule: C₄H₆O
Point d'ébullition: 108…110 °C
Densité: 0.894 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 26 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004541
Numéro CAS: 2028-63-9
EINECS: 217-978-1
ONU: 2929
ADR: 6.1+3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité