Methyl-4-(dimethoxymethyl)benzoate 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 4-formylbenzoate dimethyl acetal
OR0192-1G OR0192-5G OR0192-25G
APOSOR0192-1GEA 195 EUR InStock
APOSOR0192-1G APOSOR0192-5G APOSOR0192-25G
Methyl-4-(dimethoxymethyl)benzoate 95+%
Methyl-4-(dimethoxymethyl)benzoate
Formule: C₁₁H₁₄O₄
MW: 210,229 g/mol
Point d'ébullition: 144 °C/2.25mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 42228-16-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité