Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Bromopropiophénone 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: p-Bromopropiophénone

APOSOR019268-100GEA 58.2 EUR InStock
APOSOR019268-100G APOSOR019268-25G
4'-Bromopropiophénone 98%
4'-Bromopropiophénone


Formule: C₉H₉BrO
MW: 213,07 g/mol
Point d'ébullition: 138…140 °C
Point de fusion: 45…47 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000106
Numéro CAS: 10342-83-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité