Methyl-3-aminosalicylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 3-amino-2-hydroxybenzoate
OR01954-1G OR01954-250MG
APOSOR01954-1GEA 62.5 EUR InStock
APOSOR01954-1G APOSOR01954-250MG
Methyl-3-aminosalicylate
Methyl-3-aminosalicylate
Formule: C₈H₉NO₃
MW: 167,17 g/mol
Point de fusion: 86…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09842614
Numéro CAS: 35748-34-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité