3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR019785-1G OR019785-5G OR019785-10G
APOSOR019785-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR019785-1G APOSOR019785-5G APOSOR019785-10G
3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 98%
3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formule: C7H9NO
MW: 123,16 g/mol
Point de fusion: 95…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00111522
Numéro CAS: 2199-58-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité