(±)-2-Phénylpipérazine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0220-1G OR0220-5G
APOSOR0220-1GEA 34.8 EUR InStock
APOSOR0220-1G APOSOR0220-5G
(±)-2-Phénylpipérazine 97%
(±)-2-Phénylpipérazine
Formule: C₁₀H₁₄N₂
MW: 162,23 g/mol
Point de fusion: 83…87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01871362
Numéro CAS: 5271-26-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité