N-Carbobenzoxy-L-tyrosine
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR0222-25GEA 64 EUR InStock
APOSOR0222-25G APOSOR0222-100G
N-Carbobenzoxy-L-tyrosine
N-Carbobenzoxy-L-tyrosine
Formule: C₁₇H₁₇NO₅
MW: 315,33 g/mol
Point de fusion: 93…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037180
Numéro CAS: 1164-16-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité