6-Chloro-o-crésol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR0259-25G OR0259-5G
APOSOR0259-25GEA 396 EUR InStock
APOSOR0259-25G APOSOR0259-5G
6-Chloro-o-crésol 98%
6-Chloro-o-crésol
Formule: C₇H₇ClO
Point d'ébullition: 75…76 °C/12mmHg
Densité: 1.201 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020000
Numéro CAS: 87-64-9
EINECS: 201-760-8
ONU: 2669
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité