Isocyanate de 3-chloro-2-méthylphényle 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR0260-1GEA 78.6 EUR InStock
APOSOR0260-1G APOSOR0260-5G
Isocyanate de 3-chloro-2-méthylphényle 99%
Isocyanate de 3-chloro-2-méthylphényle
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₈H₆ClNO
MW: 167,59 g/mol
Point d'ébullition: 94…95 °C/9mmHg
Densité: 1,247 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00037036
Numéro CAS: 40397-90-8
ONU: 2206
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité