4-Picolyl chloride hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride, 4-(Chloromethyl)-pyridinium chloride
OR0263-100G OR0263-25G OR0263-500G
APOSOR0263-100GEA 58 EUR InStock
APOSOR0263-100G APOSOR0263-25G APOSOR0263-500G
4-Picolyl chloride hydrochloride
4-Picolyl chloride hydrochloride
Formule: C₆H₇Cl₂N
MW: 164,03 g/mol
Point de fusion: 166…173 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012826
Numéro CAS: 1822-51-1
EINECS: 217-350-7
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité