ω-Bromo-2-chloroacétophénone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: α-Bromo-2-chloroacetophenone, Bromomethyl o-chlorophenyl ketone, 2-Bromo-1-(2-chlorophenyl)ethanone, 2-Bromo-2'-chloroacetophenone, 2-Chlorophenacyl bromide
OR0270-25G
APOSOR0270-25GEA 78.3 EUR InStock
APOSOR0270-25G
ω-Bromo-2-chloroacétophénone 95%
ω-Bromo-2-chloroacétophénone
Formule: C₈H₆BrClO
MW: 233,49 g/mol
Point d'ébullition: 162…166 °C/20mmHg
Densité: 1.602 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00832993
Numéro CAS: 5000-66-8
ONU: 2922
ADR: 8+6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité