trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexane-1-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid
OR0279-5G OR0279-1G OR0279-25G
APOSOR0279-5GEA 56.7 EUR InStock
APOSOR0279-5G APOSOR0279-1G APOSOR0279-25G
trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexane-1-carboxylic acid 98%
trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₁₅ClO₂
MW: 238,71 g/mol
Point de fusion: 249…255 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797626
Numéro CAS: 49708-81-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité