3-(4'-Chlorophenyl)propanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(4-Chlorophenyl)propan-1-ol
OR0287-1G OR0287-25G OR0287-5G
APOSOR0287-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR0287-1G APOSOR0287-25G APOSOR0287-5G
3-(4'-Chlorophenyl)propanol 95%
3-(4'-Chlorophenyl)propanol
Formule: C₉H₁₁ClO
MW: 170,64 g/mol
Point d'ébullition: 98…102 °C/0.1mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00831102
Numéro CAS: 6282-88-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité