2-Chloro-5-propylpyrimidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR0295-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR0295-1G APOSOR0295-10G
2-Chloro-5-propylpyrimidine 97%
2-Chloro-5-propylpyrimidine
Formule: C₇H₉ClN₂
Point d'ébullition: 100 °C/3mmHg
Densité: 1,142 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00799403
Numéro CAS: 219555-98-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité