4-Bromobenzoate d'éthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-bromobenzoate
OR0300-10G OR0300-100G
APOSOR0300-10GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR0300-10G APOSOR0300-100G
4-Bromobenzoate d'éthyle 98%
4-Bromobenzoate d'éthyle
Formule: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Point d'ébullition: 262…264 °C
Densité: 1.403 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016329
Numéro CAS: 5798-75-4
EINECS: 227-347-2
ONU: 3082
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité