3,4-Diaminobenzonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0330-1G OR0330-25G OR0330-5G
APOSOR0330-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR0330-1G APOSOR0330-25G APOSOR0330-5G
3,4-Diaminobenzonitrile 95%
3,4-Diaminobenzonitrile
Formule: C₇H₇N₃
MW: 133,15 g/mol
Point de fusion: 144…148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00723901
Numéro CAS: 17626-40-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité