3,5-Dichlorobenzènesulfonamide 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR0340-1GEA 17.6 EUR InStock
APOSOR0340-1G APOSOR0340-500MG
3,5-Dichlorobenzènesulfonamide 95+%
3,5-Dichlorobenzènesulfonamide
Formule: C₆H₅Cl₂NO₂S
MW: 226,08 g/mol
Point de fusion: 161…165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00117161
Numéro CAS: 19797-32-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité