Chlorure de 2,4-dichlorobenzoyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR0342-50GEA 19 EUR InStock
APOSOR0342-50G APOSOR0342-250G
Chlorure de 2,4-dichlorobenzoyle
Chlorure de 2,4-dichlorobenzoyle
Formule: C₇H₃Cl₃O
MW: 209,46 g/mol
Point d'ébullition: 150 °C/34mmHg
Point de fusion: 16…20 °C
Densité: 1,494 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000661
Numéro CAS: 89-75-8
EINECS: 201-938-4
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité