2,7-Dichlorofluorene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,7-Dichloro-9H-fluorene
OR0350-25G OR0350-5G OR0350-100G
APOSOR0350-25GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR0350-25G APOSOR0350-5G APOSOR0350-100G
2,7-Dichlorofluorene
2,7-Dichlorofluorene
Formule: C₁₃H₈Cl₂
MW: 235,11 g/mol
Point de fusion: 126…128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00032840
Numéro CAS: 7012-16-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité