3,5-Dichlorosalicylaldéhyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR0351-100GEA 178 EUR InStock
APOSOR0351-100G APOSOR0351-25G
3,5-Dichlorosalicylaldéhyde
3,5-Dichlorosalicylaldéhyde
Formule: C₇H₄Cl₂O₂
MW: 191,01 g/mol
Point de fusion: 95…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003320
Numéro CAS: 90-60-8
EINECS: 202-005-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité