6-Chloro-9-(β-D-ribofuranosyl)-9H-purin-2-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Chloroguanineriboside, (2R,3R,4S,5R)-2-(2-amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol, 2-Amino-6-chloro-9-(beta-D-ribofuranosyl)purine
OR0351T-1G OR0351T-5G
APOSOR0351T-1GEA 49.3 EUR InStock
APOSOR0351T-1G APOSOR0351T-5G
6-Chloro-9-(β-D-ribofuranosyl)-9H-purin-2-amine
2-Amino-6-chloropurine riboside
Formule: C₁₀H₁₂ClN₅O₄
MW: 301,69 g/mol
Point de fusion: 166…168 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00005735
Numéro CAS: 2004-07-1
EINECS: 217-905-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité