3-Amino-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR0352T-500GEA 0 EUR InStock
APOSOR0352T-500G APOSOR0352T-250G APOSOR0352T-100G APOSOR0352T-25G
3-Amino-1H-pyrazole-4-carbonitrile
3-Amino-1H-pyrazole-4-carbonitrile
A synthetic intermediate.
Formule: C₄H₄N₄
MW: 108,10 g/mol
Point de fusion: 172…176 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005237
Numéro CAS: 16617-46-2
EINECS: 240-665-6
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité