Acide (3,4-dichlorophényl)acétique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,4-Dichlorophenylacetic acid
OR0359-500G
APOSOR0359-500GEA 111 EUR InStock
APOSOR0359-500G
Acide (3,4-dichlorophényl)acétique 98%
Acide (3,4-dichlorophényl)acétique
Formule: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOH
MW: 205,04 g/mol
Point de fusion: 87…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004333
Numéro CAS: 5807-30-7
EINECS: 227-368-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité