Acide 2,6-dichloroisonicotinique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR0368-25GEA 56.8 EUR InStock
APOSOR0368-25G APOSOR0368-5G APOSOR0368-100G
Acide 2,6-dichloroisonicotinique 98%
Acide 2,6-dichloroisonicotinique
Formule: C₆H₃Cl₂NO₂
MW: 192 g/mol
Point de fusion: 208…212 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234147
Numéro CAS: 5398-44-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité