Diethyl (2,4-dichlorophenyl)malonate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0372-1G OR0372-5G OR0372-10G
APOSOR0372-1GEA 174 EUR InStock
APOSOR0372-1G APOSOR0372-5G APOSOR0372-10G
Diethyl (2,4-dichlorophenyl)malonate
Diethyl (2,4-dichlorophenyl)malonate
Formule: C₁₃H₁₄Cl₂O₄
MW: 305,16 g/mol
Point d'ébullition: 136…139 °C/0.05mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00831103
Numéro CAS: 111544-93-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité