5-Nitroindole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0385-100G OR0385-25G
APOSOR0385-100GEA 120 EUR InStock
APOSOR0385-100G APOSOR0385-25G
5-Nitroindole 98%
5-Nitroindole
Formule: C₈H₆N₂O₂
Point de fusion: 139…143 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005673
Numéro CAS: 6146-52-7
EINECS: 228-153-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité