2,6-Dihydroxy-9,10-anthraquinone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,6-Dihydroxyanthracene-9,10-dione, Anthraflavic acid, 2,6-Dihydroxyanthraquinone
OR0392-25G OR0392-5G
APOSOR0392-25GEA 241 EUR InStock
APOSOR0392-25G APOSOR0392-5G
2,6-Dihydroxy-9,10-anthraquinone 97%
2,6-Dihydroxy-9,10-anthraquinone
Formule: C₁₄H₈O₄
MW: 240,22 g/mol
Point de fusion: >320 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001228
Numéro CAS: 84-60-6
EINECS: 201-544-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité