3,5-Dimethyladamantane-1-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0409-1G OR0409-25G OR0409-5G
APOSOR0409-1GEA 34.8 EUR InStock
APOSOR0409-1G APOSOR0409-25G APOSOR0409-5G
3,5-Dimethyladamantane-1-carboxylic acid 95%
3,5-Dimethyladamantane-1-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₂₀O₂
MW: 208,3 g/mol
Point de fusion: 89…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00188067
Numéro CAS: 14670-94-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité