1,2-Dimethylimidazole-4-sulphonyl chloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1,2-Dimethyl-1H-imidazole-4-sulphonyl chloride
OR0412-1G OR0412-250MG
APOSOR0412-1GEA 72.5 EUR InStock
APOSOR0412-1G APOSOR0412-250MG
1,2-Dimethylimidazole-4-sulphonyl chloride 95%
1,2-Dimethylimidazole-4-sulphonyl chloride
Formule: C₅H₇ClN₂O₂S
Point de fusion: 91…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01313780
Numéro CAS: 137049-02-6
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité