2-Nitro-4,5-xylidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR0414-100GEA 0 EUR InStock
APOSOR0414-100G APOSOR0414-5G APOSOR0414-25G
2-Nitro-4,5-xylidine
2-Nitro-4,5-xylidine
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,18 g/mol
Point de fusion: 139…141 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007811
Numéro CAS: 6972-71-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité