1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0417-5G OR0417-25G
APOSOR0417-5GEA 109 EUR InStock
APOSOR0417-5G APOSOR0417-25G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 98%
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formule: C₆H₈N₂O₂
MW: 140,1400 g/mol
Point de fusion: 206…213 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00159636
Numéro CAS: 5744-56-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité