Isocyanate de 2-éthoxyphényle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Ethoxy-2-isocyanatobenzene
OR0434-25G OR0434-5G
APOSOR0434-25GEA 256 EUR InStock
APOSOR0434-25G APOSOR0434-5G
Isocyanate de 2-éthoxyphényle 97%
Isocyanate de 2-éthoxyphényle
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₉H₉NO₂
MW: 163,18 g/mol
Point d'ébullition: 119…121 °C/22mmHg
Densité: 1.105 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 102 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002007
Numéro CAS: 5395-71-1
ONU: 2206
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité