2-Ethyl-6-methylphenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0472-1G OR0472-5G
APOSOR0472-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR0472-1G APOSOR0472-5G
2-Ethyl-6-methylphenol
2-Ethyl-6-methylphenol
Formule: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Point d'ébullition: 96…98 °C/15mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00962292
Numéro CAS: 1687-64-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité