2-Phénylpropionate d'éthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 2-phenylpropanoate
OR0476-1G OR0476-250MG
APOSOR0476-1GEA 55.1 EUR InStock
APOSOR0476-1G APOSOR0476-250MG
2-Phénylpropionate d'éthyle
2-Phénylpropionate d'éthyle
Formule: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,2277 g/mol
Point d'ébullition: 122 °C/20mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00795471
Numéro CAS: 2510-99-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité