3-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]-1-propanol 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Fmoc-β-Ala-ol, 3-(Fmoc-amino)-1-propanol
OR0487-100G OR0487-25G
APOSOR0487-100GEA 278 EUR InStock
APOSOR0487-100G APOSOR0487-25G
3-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]-1-propanol 95+%
3-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]-1-propanol
Formule: C₁₈H₁₉NO₃
MW: 297,35 g/mol
Point de fusion: 124…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00409484
Numéro CAS: 157887-82-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité