N-Fmoc-L-leucine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0491-100G OR0491-25G OR0491-500G
APOSOR0491-100GEA 102 EUR InStock
APOSOR0491-100G APOSOR0491-25G APOSOR0491-500G
N-Fmoc-L-leucine
N-Fmoc-L-leucine
Formule: C₂₁H₂₃NO₄
Point de fusion: 152…156 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00037133
Numéro CAS: 35661-60-0
EINECS: 252-662-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité