N-Fmoc-L-valine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Fmoc-Val-OHN-α-Fmoc-L-ValineN-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-valine
APOSOR0495-100GEA 98.9 EUR InStock
APOSOR0495-100G APOSOR0495-1KG APOSOR0495-500G
N-Fmoc-L-valine 97%
N-Fmoc-L-valine
Formule: C₂₀H₂₁NO₄
MW: 339,4 g/mol
Point de fusion: 142…147 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00037124
Numéro CAS: 68858-20-8
EINECS: 272-515-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité