Homopipérazine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1,4-Diazepane, 1,4-Diazacycloheptane, Perhydro-1,4-diazepine
OR0503-100G OR0503-25G
APOSOR0503-100GEA 102 EUR InStock
APOSOR0503-100G APOSOR0503-25G
Homopipérazine 97%
Homopipérazine
Formule: C₅H₁₂N₂
MW: 100,16 g/mol
Point d'ébullition: 168…170 °C
Point de fusion: 38…40 °C
Densité: 0.95 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006933
Numéro CAS: 505-66-8
EINECS: 208-016-1
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité