Hydrochlorothiazide
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR0507-25G OR0507-100G OR0507-500G
APOSOR0507-25GEA 87 EUR InStock
APOSOR0507-25G APOSOR0507-100G APOSOR0507-500G
Hydrochlorothiazide
Hydrochlorothiazide
Formule: C₇H₈ClN₃O₄S₂
Point de fusion: 273…275 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051765
Numéro CAS: 58-93-5
EINECS: 200-403-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité