Indole-3-éthanol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: β-Indole-3-yléthanol
APOSOR0519-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR0519-1G APOSOR0519-25G APOSOR0519-5G APOSOR0519-100G
Indole-3-éthanol 98%
Indole-3-éthanol
Formule: C₁₀H₁₁NO
MW: 161,2 g/mol
Point d'ébullition: 174 °C/2mmHg
Point de fusion: 57…60 °C
Point d'éclair: 255 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005659
Numéro CAS: 526-55-6
EINECS: 208-393-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité