1-Adamantaneméthanol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(Hydroxymethyl)adamantane, 1-(Hydroxymethyl)tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane, Adamantan-1-ylmethanol, 1-Adamantylmethanol
OR0527-100G OR0527-25G OR0527-500G
APOSOR0527-100GEA 142 EUR InStock
APOSOR0527-100G APOSOR0527-25G APOSOR0527-500G
1-Adamantaneméthanol 98%
1-Adamantanemethanol
Formule: C₁₁H₁₈O
MW: 166,26 g/mol
Point de fusion: 114…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074751
Numéro CAS: 770-71-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité